Learn More
T-2 Toxin 13C24 25 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1.2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
T-2 Toxin 13C24 25 μg/mL in Acetonitrile
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | T-2 Toxin (T-2) (U-13C24) |
| CAS | 75-05-8 |
| Solvente o matrice | Acetonitrile |
| Formula molecolare | 13C24 H34 O9 |
| Quantità | 1.2 mL |
| Sinonimo | Fusariotoxin T2 13C24 |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H34O9/c1-12(2)7-18(27)32-16-9-23(10-29-14(4)25)17(8-13(16)3)33-21-19(28)20(31-15(5)26)22(23,6)24(21)11-30-24/h8,12,16-17,19-21,28H,7,9-11H2,1-6H3/t16-,17+,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,22+1,23+1,24+ |
| SMILES | [13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C](=O)[13CH3])[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O[13C](=O)[13CH3])[13C@@]2([13CH3])[13C@]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3] |
| Molecular Weight (g/mol) | 490.3451 |
| Peso formulazione | 490.3008 g/mol |