Learn More
IKA™ S 25 N Dispersing Tool - ST
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
1 to 100 mL
1 to 50 mL
10 mL to 1.5 L
50 mL to 2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
ST tools are recommended for use with tissue and other fibrous materials
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispersing Element |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 10 mL to 1.5 L |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.7 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |
| Lunghezza albero (sistema metrico) | 194 mm |
| Materiale | PTFE, 316L Stainless Steel PT |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S 25 N 18 G ST |
| Modello | S 25N-18G-ST |
| Quantità confezione | 1 Ea. |