Learn More
IKA™ S 25 N Dispersing Tool - ST
Codice prodotto. 13480597 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
1 to 100 mL
1 to 50 mL
10 mL to 1.5 L
50 mL to 2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13480597
Marca: IKA™ 0004446900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for dispersing instrument T 25 digital
ST tools are recommended for use with tissue and other fibrous materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dispersing Element
Intervallo volume (sistema metrico) 1 to 50 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 108 mm
Materiale PTFE, 316L Stainless Steel PT
Da utilizzare con (apparecchiatura) S 25 N 8 G ST
Modello S 25N-8G-ST
Quantità confezione 1 Ea.