Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispersing Element
Codice prodotto. p-8007220 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 mL to 1.5 L
100 mL to 2 L
50 mL to 2 L
Diametro (sistema metrico):
18 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10282481
Marca: IKA™ 0002466900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this dispersing element with the IKA™ T 25 digital homogenizer. IKA T 25 Digital Dispersing Elements are suitable for applications such as wet crushing, suspension and emulsifying (batch-operation).
  • For use with T 25 digital dispersing instrument
  • The shaft bearing of the dispersion tool consists of a two ball bearings and a single-thrust slide ring seal (SiC)
  • Content of package: shaft and dispersion head
  • Plastic materials used are approved by FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Suitable for solvents
  • Materials in contact with medium: FFPM / SIC, AISI 316L
  • Max. temperature: 220°C
  • Sterilization methods: wet chemical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dispersing Element
Intervallo volume (sistema metrico) 50 mL to 2 L
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 270 mm
Materiale FFPM, SIC, 316L Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) S25KV– 25 G
Modello S 25KV– 25G
Quantità confezione 1 Ea.
Metodo di sterilizzazione Wet chemical