Learn More
Beschreibung
T-bet/TBX21 Polyclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | T-bet/TBX21 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulation | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM |
| Gene Symbols | TBX21 |
| Host Species | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?