Learn More
BRAND™ T-Bore Stopcock
Codice prodotto. p-7164802 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10203781
Marca: BRAND™ 88660
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
T-Bore Stopcock is constructed of PTFE and includes a nozzle.
  • Polypropylene valve lever
  • Outstanding chemical resistance
  • With integrated hose nozzles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo T-Bore Stopcock
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 mm inner diameter tubes
Include Nozzle