Learn More
BRAND™ T-Bore Stopcock
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene valve lever
- Outstanding chemical resistance
- With integrated hose nozzles
Specifica
Specifica
| Tipo | T-Bore Stopcock |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5 mm inner diameter tubes |
| Include | Nozzle |