Learn More
Micronova™ Mocio per camere bianche T-Mop™ con coperture
A range of T-mop covers with snaps that fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean and sanitize cleanroom surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment. Available in a variety of fabrics to meet specific cleaning needs.
14.77€ - 316.00€
Specifica
Product Type | Mop Cover |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Resistente a | Prodotti chimici |
Monouso | Reusable |
Requires: QPT frame with STA series handle or QDT with SSU series handle
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13187696
|
Micronova™
TAA-10 |
Microfiber, Polyester, Nylon | 25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.) | Blue | 12/Cs. | N/A | N/A | N/A | |
13147706
![]() ![]() |
Micronova™
TAA-14 |
Microfiber, Polyester, Nylon | 35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.) | Blue | 12/Cs. |
17.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13167706
![]() ![]() |
Micronova™
TAA-18 |
Microfiber, Polyester, Nylon | 45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.) | Blue | 12/Cs. |
21.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13197696
![]() |
Micronova™
TAA12-14 |
Microfiber, Polyester, Nylon, Urethane Foam | 35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.) | Blue | 12/Cs. | N/A | N/A | N/A | |
11946855
![]() |
Micronova™
TAA12-18 |
Microfiber, Polyester, Nylon, Urethane Foam | 45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.) | Blue | 12/Cs. | N/A | N/A | N/A | |
13157686
![]() ![]() |
Micronova™
T20-14 |
MegaTex, Non-woven Polyamide | 14.5 x 2.5 in. | Bianco | 12/Cs. |
16.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13127696
![]() ![]() |
Micronova™
T6-10 |
Smooth Knit Polyester | 25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.) | Bianco | 12/Cs. |
20.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11926855
![]() ![]() |
Micronova™
T6-14 |
Smooth Knit Polyester | 35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.) | Bianco | 12/Cs. |
18.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13127716
![]() ![]() |
Micronova™
TMC6-14 |
Smooth Knit Polyester | 35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.) | Bianco | 50/Cs. |
316.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11936855
![]() ![]() |
Micronova™
T6-18 |
Poliestere | 45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.) | Bianco | 12/Cs. |
20.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11906855
![]() |
Micronova™
T612-14 |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam | 35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.) | Bianco | 12/Cs. | N/A | N/A | N/A | |
11916855
![]() |
Micronova™
T612-18 |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam | 45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.) | Bianco | 12/Cs. | N/A | N/A | N/A | |
13167676
|
Micronova™
T1-18 |
Polyester, Urethane Foam | 45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.) | Bianco | 12/Cs. | N/A | N/A | N/A | |
Descrizione
- Mocio a basso profilo per pulire pavimenti, pareti e soffitti
- Ruota di 180° in entrambe le direzioni
- La sua ampia superficie è ideale per le pulizie generiche e per applicare disinfettanti in ambienti sterili
- Pulisce sotto l'attrezzatura e raggiunge gli angoli difficili su scaffali e camere strette
- Disponibile in tre misure, con scelta di foderine
- Disponibile in versione irradiata
La copertura PVA produce poca lanugine e asciuga in fretta, lasciando le superfici asciutte e prive di residui; evitare detergenti forti e IPA
La copertura NovaPoly™ resiste ai disinfettanti più forti ed è autoclavabile; disponibile in versione irradiata; disponibile anche nella versione in espanso a spessore doppio
Specifica
Mop Cover | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Reusable | |
Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche |
Non-sterile | |
Prodotti chimici | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. |
Does not include adaptor and handle