Learn More
Micronova™ T-Mop™ Irradiated Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11956865 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Microfiber Polyester, Nylon, Nylon
Smooth Polyester
Smooth Polyester, Urethane Foam
Urethane Foam
Dimensions:
25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.)
35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.)
45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.)
Include:
Microfiber Slipcover, Irradiated
NovaPoly Cover, Irradiated
NovaPoly Cover, Thick Foam, Irradiated
NovaPoly Slipcover, Irradiated
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11956865
Marca: Micronova™ T618IR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
QPT-18 frame with STA series handle or QDT-18 with SSU series handle
A range of irradiated T-mop covers with snaps that fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean and sanitize cleanroom surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment.​
  • Wide surface area for cleaning walls and ceilings
  • Flat head mop
  • Rotates 180°
  • Cleans under equipment and reaches awkward angles on shelving and narrow chambers
  • Polyester
  • Irradiated
  • White
  • Width 254mm
  • Mocio a basso profilo per pulire pavimenti, pareti e soffitti
  • Ruota di 180° in entrambe le direzioni
  • La sua ampia superficie è ideale per le pulizie generiche e per applicare disinfettanti in ambienti sterili
  • Pulisce sotto l'attrezzatura e raggiunge gli angoli difficili su scaffali e camere strette
  • Disponibile in tre misure, con scelta di foderine
  • Disponibile in versione irradiata
La copertura PVA produce poca lanugine e asciuga in fretta, lasciando le superfici asciutte e prive di residui; evitare detergenti forti e IPA
La copertura NovaPoly™ resiste ai disinfettanti più forti ed è autoclavabile; disponibile in versione irradiata; disponibile anche nella versione in espanso a spessore doppio
Specifica
Dimensions 45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.)
Product Type Cleanroom Mop
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in
Sterilità Sterili
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 6.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Reusable
Quantità 12/Cs.
Care Instructions Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Include NovaPoly Cover, Irradiated
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Color-coded No
Materiale Smooth Polyester, Urethane Foam