Learn More
LNI™ Tablo L 152 D Bench
Codice prodotto. 17890957 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Click to view available options
:
Tablo L 152 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1520 x 840 mm
Codice prodotto. 17890957
Marca: LNI™ 2000.02.034D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Designed without rouging pumps or noisy equipment
  • Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
  • With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 900 x 745 to 775 mm
Specifica
Product Type Bench
Colore Light Gray
Regolabile Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (P x L x A) 890 x 1520 x 840 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analytical Instruments
Materiale del telaio Stainless Steel
Include Chemical Resistant Table Top
N. di sportelli None
N. di cassetti None
N. di ripiani None
Tipo di spina EU-style, UK-style
Warranty 24 Months
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con inclinazione No
Materiale Stainless Steel