Learn More
LNI™ Tablo S 172 D Bench
Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Click to view available options
:
Tablo S 172 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1720 x 840 mm
Descrizione
- Designed without rouging pumps or noisy equipment
- Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
- With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
- Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Specifica
Specifikationer
| Product Type | Bench |
| Colore | Light Gray |
| Regolabile | Yes |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dimensioni (P x L x A) | 890 x 1720 x 840 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analytical Instruments |
| Materiale del telaio | Stainless Steel |
| Include | Chemical Resistant Table Top |
| N. di sportelli | None |
| N. di cassetti | None |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering