Learn More
Abnova™ TAC3 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16121172
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16121172
Marca: Abnova™ H00006866P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH32145
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 6866
Peso molecolare 37.07
Nome TAC3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno QSFGAVCKEPQEEVVPGGGRSKRDPDLYQLLQRLFKSHSSLEGLLKALSQASTDPKESTSPEKRDMHDFFVGLMGKRSVQPDSPTDVNQENVPSFGILKYPPRAE
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene NKB/NKNB/PRO1155/ZNEUROK1
Nome comune TAC3
Simbolo del gene TAC3
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution