missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TACC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA538544
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This locus may represent a breast cancer candidate gene. It is located close to FGFR1 on a region of chromosome 8 that is amplified in some breast cancers. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2009].
Specifica
| TACC1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TACC1 | |
| TACC1 | |
| A synthetic peptide derived from the N-terminal region of human TACC1 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| O75410, Q6Y685 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 320165, 6867 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto