missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TACI/TNFRSF13B/CVID Antibody (006), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90025AF488
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TACI/TNFRSF13B/CVID Monoclonal specifically detects TACI/TNFRSF13B/CVID in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifica
| TACI/TNFRSF13B/CVID | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 6 | |
| ELISA | |
| CD267, CD267 antigen, CVID, CVID2, FLJ39942, MGC133214, TACIMGC39952, TNFRSF14B, Transmembrane activator and CAML interactor, tumor necrosis factor receptor 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily member 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 13B | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human TACI/TNFRSF13B/CVID (O14836-2; Ser2-Thr120). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Signal Transduction | |
| 23495 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto