missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TACI/TNFRSF13B/CVID Antibody (166010), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1041PEATT594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TACI/TNFRSF13B/CVID Monoclonal antibody specifically detects TACI/TNFRSF13B/CVID in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
| TACI/TNFRSF13B/CVID | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 166010 | |
| Flow Cytometry | |
| CD267, CD267 antigen, CVID, CVID2, FLJ39942, MGC133214, TACIMGC39952, TNFRSF14B, Transmembrane activator and CAML interactor, tumor necrosis factor receptor 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily member 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 13B | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TACI/TNFRSF13B, Phe5-Thr129, Accession # Q9ET35 | |
| 0.5 mL | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Signal Transduction | |
| 23495 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto