Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Numero di canali:
1
8
12
Volume (sistema metrico):
μ
Da 0.3 a 3 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 1000 a 10000 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
Da 30 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 500 a 5.000 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Comoda da tenere grazie all'impugnatura ergonomica
- Esclusivo sistema Sartorius Optilock che offre flessibilità per la regolazione del volume e la chiusura
- Espulsione del puntale controllata e scorrevole con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
- Regolazione della calibrazione per fornire risultati accurati per i vari tipi di liquido
- Facile da pulire con solo tre parti da smontare
- Risultati affidabili, anche il caso di periodi di pipettaggio prolungati
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | Puntali Optifit: da 10 μl con filtro SafetySpace: 10 μl |
| Spaziatura punta regolabile | Yes |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Grigio |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Numero di canali | 12 |
| Product Line | Tacta |
| Programmabilità | No |
| Vedi altri risultati |