missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tadalafil, MedChemExpress

Codice prodotto. 16427976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16427976

Marca: Medchem Express HY90009A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.

Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Tadalafil
CAS 171596-29-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H19N3O4
Quantità 100 mg
Sinonimo IC-351
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
SMILES O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Molecular Weight (g/mol) 389.4
Peso formulazione 389.4
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato