Learn More
TAK-580, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16466686
Marca: Medchem Express HY15246
MedChemExpress TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
Specifica
Materiale o nome chimico TAK-580
CAS 1096708-71-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12Cl2F3N7O2S
Quantità 100 mg
Sinonimo MLN 2480 BIIB-024
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (98.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC(C(N[C@@H](C2=NC=C(C(NC3=NC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3)=O)S2)C)=O)=C1Cl
Molecular Weight (g/mol) 506.29
Peso formulazione 506.29
Percent Purity 98.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.