Learn More
TAK1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | TAK1 |
|---|---|
| Clone | 1A5B2 |
| Concentrazione | 1100 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30234953
|
Proteintech
67707-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Risparmia 61.00€ 14% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30236120
|
Proteintech
67707-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The TAK1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TAK1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TAK1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Specifica
| TAK1 | |
| 1100 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 6885 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1A5B2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| TAK1; TGF1a | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |