Learn More
Talazoparib, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098874
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
5mg
Codice prodotto. 16477056
Marca: Medchem Express HY16106
MedChemExpress Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14F2N6O
Quantità 100 mg
Sinonimo BMN-673 LT-673
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C
Molecular Weight (g/mol) 380.35
Peso formulazione 380.35
Percent Purity 98.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.