Learn More
BRAND™ Tall Form Borosilicate Glass Beakers
Codice prodotto. 10632632 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10632632
Marca: BRAND™ 90641
These beakers offer mechanical stability, resistance to thermal shock and chemicals, and are excellent for general laboratory use.
  • With graduation and spout
  • Provided in packs of 10
  • With write-on label area
  • Acc. to DIN 12331/ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 70 mm
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Materiale Borosilicate Glass
Height (Metric) Outer 130 mm
Quantità 10/Pk.
Tipo Becher
Graduated
Scale Printed Scale
Stile Alto