Learn More
BRAND™ Tall Form Borosilicate Glass Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- With graduation and spout
- Provided in packs of 10
- With write-on label area
- Acc. to DIN 12331/ISO 3819
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 48 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Include | Beccuccio |
| Quantità | 10 |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |
| Scale | Printed Scale |
| Vedi altri risultati |