Learn More
Brand™ Tall Form Glass Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from Boro 3.3 glass
- Acc. to DIN 12 331/ISO 3819
- Pack of 2
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 135 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Height (Metric) Outer | 280 mm |
| Quantità | 2/Pk. |
| Tipo | Glass Beaker |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |