Learn More
Haldenwanger™ Crogioli per fusione alti in porcellana
Codice prodotto. 10159680
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10159680
Marca: Haldenwanger™ L 79C/3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Tall Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 45mm
Altezza (sistema metrico) 56 mm
Product Type Crogioli in porcellana per fusione