Learn More
Haldenwanger™ Crogioli alti in porcellana senza coperchio
Codice prodotto. 12306517
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
11 ml
24 ml
40 ml
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12306517
Marca: Haldenwanger™ L 79C/2/STEMPE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Tall Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 40 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Crogioli di porcellana alti