Learn More
Köttermann Tall Safety Storage Cabinet with Drawers
Codice prodotto. p-7236286
Click to view available options
N. di sportelli:
1
2
N. di ripiani:
4
5
8
9
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17322139
Marca: Köttermann 37100036
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Tall Safety Storage Cabinet offers top safety for flammable hazardous substances, complying with fire resistance class standards (Type 90).
  • Different versions that meet your needs
  • Additional storage space
  • Top safety for flammable hazardous substances (Type 90)
Specifica
Dimensioni (P x L x A) 853 x 450 x 1966 mm
Door Style Drawer
Include 1 Drip Tray
N. di sportelli 1
N. di ripiani 4