Learn More
Cytiva Terreno TALON™ Superflow
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 ml
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Beschreibung
Features:
- Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
- Matrix - Cross-linked agarose, 6%
- Particle Size - 60 -160μm
- Binding Capacity/mL - Up to 20 mg histidine-tagged protein
- pH stability working range - 3 to 12
- pH stability Cleaning-in-Place (CIP) - 2 - 14 Co2+stripped medium
- Complete packsize - 10mL
Spezifikation
Spezifikation
| Quantità | 10 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC) |
| Requisiti di stoccaggio | Da 4 a 8 °C |
| Capacità di legame | Fino a 20 mg di proteina con tag di istidina |
| Product Type | Talon™ Superflow |
| Dimensione particelle | Da 60 a 160 μm |
| Matrix | Agarosio reticolato 6% |
| Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
| Tampone di conservazione | Etanolo 20% |
| Tipo di legante | Talon Superflow Cobalt-IMAC |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur