Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tamoxifen citrate, 98%
Codice prodotto. 10143141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10143141 1 g 1g
10155633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143141 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 329320010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54965-24-1
Formula molecolare C32H37NO8
Molecular Weight (g/mol) 563.65
Numero MDL MFCD00058321
InChI Key FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Sinonimo tamoxifen citrate, istubal, zitazonium, unii-7frv7310n6, i.c.i. 46474 citrate, tamoxifen citrate salt, farmifeno, ginarsan, jenoxifen
PubChem CID 2733525
ChEBI CHEBI:9397
IUPAC Name 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tamoxifen citrate
Nota nome 98%
Punto di fusione 140.0°C to 144.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9180
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone
Peso formulazione 563.65
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tamoxifen citrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/