Learn More
Tamoxifen, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096829
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16491379
Marca: Medchem Express HY13757A
MedChemExpress Tamoxifen (ICI 47699) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM) which blocks estrogen action in breast cells and can activate estrogen activity in other cells, such as bone, liver, and uterine cells.
Tamoxifen is a potent Hsp90 activator and enhances the Hsp90 molecular chaperone ATPase activity. Tamoxifen also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen activates autophagy and induces apoptosis. Tamoxifen also can induce gene knockout of CreER(T2) transgenic mouse.
Specifica
Materiale o nome chimico Tamoxifen
CAS 10540-29-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H29NO
Quantità 1 g
Sinonimo ICI 47699 (Z)-Tamoxifen trans-Tamoxifen
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 371.51
Peso formulazione 371.51
Percent Purity 99.2%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.