Learn More
Brady™ Etichette in vinile metallizzato antimanomissione
Codice prodotto. 17868824
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1 in.
1.5 x 1 in.
1.9 x 3 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17868824
Marca: Brady™ 174556
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il vinile metallizzato (B-362) è un consumabile per stampa a trasferimento termico che si frammenta per mostrare segni di manomissione del prodotto e impedire la rimozione dell’etichetta in un unico pezzo.
  • Etichette in vinile metallizzato antimanomissione, stampabili, per stampanti portatili M610 e M611.
  • Il vinile metallizzato antimanomissione (B-362) è ideale per targhe seriali e di identificazione
  • Presta attenzione nella rimozione dal liner perché il materiale è fragile
  • Materiale con grande resistenza a carburanti e oli
  • Temperatura di utilizzo da -70°C a 100°C (da -94°F a 212°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS Directive 2011/65/EU
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Silver
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0025 in.
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm
Dimensions (LxW) 0.5 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-17-362