Learn More
BRAND™ Tamper-Evident Screw Cap
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Purple
Red
Transparent
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- With silicone seal
- For microtubes
- Working temperature between -196 to 121°C
Specifica
Specifica
| Include | Silicone Seal |
| Materiale rivestimento interno | Silicone |
| Product Type | Tamper-evident Screw Cap |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Red |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 78076064 Microtubes |