Learn More
DWK Life Sciences Tamper Evident Screw Cap, Narrow Mouth, Blue PP, for Soda-Lime Glass Screw-Top Bottles
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Tamper evident, blue polypropylene, linerless screw cap for narrow mouth/high form DIN thread soda lime glass bottles.
- Tamper evident ring
- LInerless
- High form DIN thread
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tamper-evident screw cap |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 10/Pk. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |