Learn More
Tannic acid
Codice prodotto. 11491781 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11491781 500 g
11401791 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491781 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219027590
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 637-01-4
Formula molecolare C10H18Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 237.168
InChI Key FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC Name 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzene-1,4-diamine;dihydrochloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico Tannic Acid
Colore Yellow
Quantità 500 g
Forma fisica Powder
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.