Specifications
| Materiale o nome chimico | Tannic acid |
| Punto di fusione | 218.0°C |
| Colore | Brown |
| Quantità | 2.5 kg |
| Punto d'infiammabilità | 198°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 12.0% max. (105°C) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Forma fisica | Powder |
| Residuo dopo la combustione | 0.5% max. |
| Show More |