Learn More
Tannic acid, ACS reagent
Codice prodotto. 10627761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627761 500 g Plastic bottle 500g
10369103 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419995000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1401-55-4
Formula molecolare C76H52O46
Molecular Weight (g/mol) 1701.206
Numero MDL MFCD00066397
InChI Key LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Sinonimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifica
Materiale o nome chimico Tannic acid
Punto di fusione 218.0°C
Colore Brown
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 198°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 12.0% max. (105°C)
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Powder
Residuo dopo la combustione 0.5% max.
Indice di Merck 15, 9184
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ethanol and acetone;, practically insoluble in benzene, chcl3, diethyl e, ther, petroleum ether, cs2, ccl4, hexane;, slightly soluble in anhydrous ethanol.
Peso formulazione 1701.23
Grado Reagente ACS