Learn More
Tannic Acid, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15661540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25kg
500g
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15661540 1 kg 1kg
15651540 100 g 100g
15671540 250 g 250g
15691540 500 g 500g
15601550 6 x 1 kg pezzi 6
15681540 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15661540 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 162011KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of USP, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1401-55-4
Formula molecolare C76H52O46
Molecular Weight (g/mol) 1701.206
Numero MDL MFCD00066397
InChI Key LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Sinonimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifica
Materiale o nome chimico Tannic Acid
Nota nome Meets analytical specification of USP
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Informazioni di solubilità Soluble in acetone, alcohol, water 1gm/0.35mL, glycerol 1gm/1mL (warm). Insoluble in carbon disulfide, chloroform, diethyl ether,carbon tetrachloride, petroleum ether,benzene, hexane. Slightly soluble in dehydrated alcohol.
Peso formulazione 1701.2g/mol
Grado puriss.
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 199°C (390.2°F)
Punto di combustione 980°F
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Powder
Residuo dopo la combustione ≤0.1% (as SO4)