Learn More
Tannic acid
Codice prodotto. 11408886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408886 1000 g 1000g
11418886 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11408886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17022.0B
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Used for enzyme immobilization and protein adsorption.Tannic acid has anti-bacterial, anti-enzymatic and astringent applications. Used in the dyeing process for cellulose fibers such as cotton. Used in food and medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used for enzyme immobilization and protein adsorption.Tannic acid has anti-bacterial, anti-enzymatic and astringent applications. Used in the dyeing process for cellulose fibers such as cotton. Used in food and medication.
Solubility
Soluble in water, warm glycerol, alcohol and acetone.
Notes
Air and light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place, cool place. Incompatible with metallic salts, strong oxidizing agents, iron, strong bases and heavy metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1401-55-4
Formula molecolare C76H52O46
Molecular Weight (g/mol) 1701.206
Numero MDL MFCD00066397
InChI Key LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Sinonimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifica
Materiale o nome chimico Tannic acid
pH 3.5
Punto di fusione ∼218°C (decomposition)
Quantità 1000 g
Odore Odorless
Sensibilità Air and light sensitive
Beilstein 8186396
Indice di Merck 14,9052
Informazioni di solubilità Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Peso formulazione 1701.23
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tannic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tannic acid