Learn More
Tantalum disilicide
Codice prodotto. p-7059597
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15432087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044965.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12039-79-1 | Si2Ta | 237.118 g/mol
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12039-79-1
Formula molecolare Si2Ta
Molecular Weight (g/mol) 237.118
Numero MDL MFCD00049564
InChI Key MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
PubChem CID 6336888
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)tantalum
SMILES [Si]=[Ta]=[Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum disilicide
Punto di fusione 2200°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 237.12