Learn More
Tantalum powder, -100 mesh, Puratronic™, 99.98% (metals basis), Nb 50ppm
Codice prodotto. p-4408173
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50g
25g
Codice prodotto. 15475935
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010344.88
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Nb 50ppm | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum
Colore Black to Gray
Aspetto Gray to black powder
Quantità 2.5 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.98% (Metals basis)
Forma Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tantalum powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tantalum powder