Learn More
Tantalum rod, 4.5mm (0.18 in.) dia., Puratronic™, 99.96% (metals basis), Nb nominal 50ppm, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7048765
Click to view available options
Quantità:
100 mm
5 x 100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
Codice prodotto. 15454745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011441.DM
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum rod
Nota nome 4.5mm (0.18 in.) dia., Nb nominal 50ppm
Quantità 100 mm
Odore Odorless
Peso ≈2.64g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.96%
Grado Puratronic