Learn More
Tantalum(V) bromide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049337
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
2g
50g
Codice prodotto. 11341579
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014041.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13451-11-1 | Br5Ta | 580.468 g/mol
The Tantalum Bromide Cluster is used for the preparation of heavy-atom derivatives for structure determination of biological macromolecules by X-ray analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13451-11-1
Formula molecolare Br5Ta
Molecular Weight (g/mol) 580.468
Numero MDL MFCD00049563
InChI Key GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
IUPAC Name pentabromotantalum
SMILES Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 348.8°C
Materiale o nome chimico Tantalum(V) bromide
Punto di fusione 265°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Peso formulazione 580.49
Percent Purity 99.9%
Odore Pungent
Sensibilità Moisture Sensitive
Densità 4.67g/mL