Learn More
Tantalum(V) ethoxide, 99+%
Codice prodotto. 11368345
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11368345
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10288.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Moisture sensitive and air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6074-84-6
Formula molecolare C10H25O5Ta
Molecular Weight (g/mol) 406.25
Numero MDL MFCD00049785
InChI Key HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 145°C (0.1mmHg)
Materiale o nome chimico Tantalum(V) ethoxide
Punto di fusione 18°C to 19°C
Quantità 5 g
Formula lineare Ta(OCH2CH3)5
Numero UN UN2924
Beilstein 3678999
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents.
IUPAC Name ethanolate;tantalum(5+)
Peso formulazione 406.25
Percent Purity ≥99%
Indice di rifrazione 1.488
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 1.566
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tantalum(V) ethoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, tantalum(5+) salt