Learn More
Tantalum(V) ethoxide, 99+%
Descrizione
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Moisture sensitive and air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 145°C (0.1mmHg) |
| Materiale o nome chimico | Tantalum(V) ethoxide |
| Punto di fusione | 18°C to 19°C |
| Quantità | 5 g |
| Formula lineare | Ta(OCH2CH3)5 |
| Numero UN | UN2924 |
| Beilstein | 3678999 |
| Punto d'infiammabilità | 30°C (86°F) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in organic solvents. |
| IUPAC Name | ethanolate;tantalum(5+) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tantalum(V) ethoxide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, tantalum(5+) salt