Learn More
Tantalum(V) ethoxide, optical grade, 99.95% (metal basis)
Codice prodotto. p-7046729
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11392867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16033.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6074-84-6
Formula molecolare C10H25O5Ta
Molecular Weight (g/mol) 406.25
Numero MDL MFCD00049785
InChI Key HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC Name ethanolate;tantalum(5+)
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 145°C (0.1mmHg)
Materiale o nome chimico Tantalum(V) ethoxide
Punto di fusione 18°C to 19°C
Quantità 1 g
Formula lineare Ta(OCH2CH3)5
Numero UN UN2924
Beilstein 3678999
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Peso formulazione 406.25
Percent Purity 99.95%
Grado Optical
Indice di rifrazione 1.488
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 1.566