Learn More
Tantalum(V) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3213172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10097532
Marca: Thermo Scientific Acros 194170100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-61-0
Formula molecolare O5Ta2
Molecular Weight (g/mol) 441.89
Numero MDL MFCD00011254
InChI Key PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum(V) oxide
Punto di fusione 1872°C
Colore Beige-White to White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare Ta2O5
Indice di Merck 15, 9188
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 441.89
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce