Learn More
Tantalum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408176
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
1m
25m
5m
Codice prodotto. 11345798
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010349.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 3.26g/m; Temper: soft | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum
Colore Gray to Silver
Nota nome Annealed
Aspetto Gray to silver wire
Densità 16.69g/cm3
Quantità 1 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Forma Wire