Learn More
Micronova™ Tape Controlled Environment
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
polyethylene, black 51mm x 33m Premium
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 5.1 cm |