Learn More
Micronova™ Tape Controlled Environment
Codice prodotto. 13188485 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13188485
Marca: Micronova™ PCX1DG
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PCX™ Cleanroom tape can be used for colour-coding, sealing, labelling and masking, and various tasks within the cleanroom requiring pressure-sensitive qualities
polyethylene, dark green 25mm x 33m Premium
Specifica
Colore Black
Formato Rotolo
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema metrico) 2.5 cm