Learn More
Micronova™ Tape controlled environment polyethylene white 19mm x 16m
Codice prodotto. 13137326 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13137326
Marca: Micronova™ CSLB34WH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CSLB™ MicroSeal™ tape ensures an effective seal between glove and garment for cleanroom gowning, or for plate sealing, bundling and labelling applications.
  • Perforations at 3inch intervals allow user to bind and tearat optimal length
  • Removes cleanly leaving no residue
  • Wound on a 3inch plastic core with no liner - less waste to discard!
  • Can be written on with fibre tip and permament markers
Specifications
Certificazione/Conformità Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
Descrizione Irradiated sleeve seal tape
Colore White
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ensures an effective seal between glove and garment in cleanroom gowning, seals approx. 42 gloves (21 applications). Suitable for food processing and pharmaceutical production applications
Include Perforations at 7.6 cm intervals to allow users to bind and tear at optimum lengths to secure the glove
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 m
Larghezza (sistema metrico) nastro 1.9 cm