Learn More
Micronova™ Tape controlled environment polyethylene white 51mm x 33m
Codice prodotto. 13117326 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13117326
Marca: Micronova™ CSLB236WH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CSLB™ MicroSeal™ tape ensures an effective seal between glove and garment for cleanroom gowning, or for plate sealing, bundling and labelling applications.
  • Perforations at 3inch intervals allow user to bind and tearat optimal length
  • Removes cleanly leaving no residue
  • Wound on a 3inch plastic core with no liner - less waste to discard!
  • Can be written on with fibre tip and permament markers
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Include Perforations at 3 in. intervals allow the user to bind and tear at the optimum length to secure glove
Forza di trazione 12 lb./in.
Dimensions (LxW) 36 yd. x 2 in.